Tisk…
3,4-Dimethylbenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD149675-50GEA 6120 CZK
SIALD149675-50G
3,4-Dimethylbenzophenone, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethylbenzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
MDL Number: MFCD00008525
CAS číslo: 2571-39-3
EINECS: 219-916-9