(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL434639-10GEA
0
CZK
SIAL434639-10G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Vzorec:
C₆H₁₁NO MW: 113,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00216614 CAS číslo: 75885-58-4 EINECS: 278-334-3 |