Tisk…
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL434639-10GEA 0 CZK
SIAL434639-10G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113,1600 g/mol
MDL Number: MFCD00216614
CAS číslo: 75885-58-4
EINECS: 278-334-3