Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L16606.09EA 3230 CZK
L16606.09
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Vzorec: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481,55
Bod varu: 192 °C
Hustota: 1,638
Bod vzplanutí: 87 °C (189 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042363
CAS číslo: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2987
ADR: 8,II