Tisk…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride tech. 90% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with N-ethyldiisopropylamine (N,N-diisopropylethylamine) 0,1%
H55074.06EA 6320 CZK
H55074.06 H55074.03 H55074.14
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride tech. 90% stabilizovaný
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.
Vzorec: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Bod varu: 170…172 °C
Hustota: 0,942
Bod vzplanutí: 46 °C (115 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009919
CAS číslo: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) 88.0%