Tisk…
5,7-Hexadecadiynoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL544027-1GEA 0 CZK
SIAL544027-1G
5,7-Hexadecadiynoic acid, Sigma-Aldrich®
5,7-Hexadecadiynoic acid
Vzorec: C₁₆H₂₄O₂
MDL Number: MFCD03695477
CAS číslo: 28393-01-3