Tisk…
9,12-Octadecadiynoic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM90400-10EA 23600 CZK
CAYM90400-10 CAYM90400-5 CAYM90400-1
9,12-Octadecadiynoic acid
9,12-Octadecadiynoic acid
Vzorec: C₁₈H₂₈O₂
MDL Number: MFCD00797685
CAS číslo: 2012-14-8