Tisk…
p-Tolyl chloroformate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO314560050EA 1620 CZK
ACRO314560050
p-Tolyl chloroformate 97%
p-Tolyl chloroformate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 99,5 °C (20 mmHg)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013255
CAS číslo: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %