Tisk…
p-Tolyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL328758-5GEA 0 CZK
SIAL328758-5G
p-Tolyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
p-Tolyl chloroformate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MDL Number: MFCD00013255
CAS číslo: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1,II