Tisk…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H26650.06EA 3610 CZK
H26650.06 H26650.03
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094488
CAS číslo: 123855-51-6