Tisk…
N-Phthaloylglycine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A15920.0BEA 14590 CZK
A15920.0B A15920.18 A15920.30
N-Phthaloylglycine ≥98%
N-Phthaloylglycine
Vzorec: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17
Bod tání: 194…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005900
CAS číslo: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3