3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24217.06EA
5430
CZK
B24217.06
B24217.14
B24217.03
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 Bod tání: 239…243 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01009695 CAS číslo: 94839-07-3 |