Tisk…
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27314.06EA 5740 CZK
H27314.06 H27314.03
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine ≥97%
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271,11 g/mol
Bod tání: 74…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218462
CAS číslo: 35970-34-4
UN: 1759
ADR: 8,III