4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H58800.04EA
8270
CZK
H58800.04
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Vzorec:
C₁₁H₆N₄ MW: 194,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05863325 CAS číslo: 50847-06-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |