Tisk…
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
32791.22EA 3920 CZK
32791.22 32791.14 32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Vzorec: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Bod varu: ∼250 °C
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005377
CAS číslo: 137-66-6
EINECS: 205-305-4