Tisk…
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
MOLE43238027-100GEA 2380 CZK
MOLE43238027-100G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Vzorec: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Bod varu: ∼250 °C
Bod tání: 107…117 °C
MDL Number: MFCD00005377
CAS číslo: 137-66-6
EINECS: 205-305-4