Tisk…
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL278238-5GEA 4870 CZK
SIAL278238-5G SIAL278238-1G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
MW: 161,01 g/mol
MDL Number: MFCD00005241
CAS číslo: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7