Tisk…
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B21592.03EA 3310 CZK
B21592.03 B21592.06
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆BrN₃
MW: 176,02 g/mol
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00663065
CAS číslo: 146941-72-2