Tisk…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB148721.0001EA 0 CZK
ABCRAB148721.0001
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
Vzorec: C₆H₉ClN₂O₂S
MW: 208,6700 g/mol
MDL Number: MFCD02180944
CAS číslo: 59340-27-1