5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL646733-1GEA
2180
CZK
SIAL646733-1G
SIAL646733-5G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₉H₈BrN₃ MW: 238,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00558911 CAS číslo: 78583-82-1 |