2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL666491-1GEA
673
CZK
SIAL666491-1G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec:
C₆H₉BN₂O₄ MW: 183,9577 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318985 CAS číslo: 89641-18-9 |