Tisk…
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL666491-1GEA 673 CZK
SIAL666491-1G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₆H₉BN₂O₄
MW: 183,9577 g/mol
MDL Number: MFCD01318985
CAS číslo: 89641-18-9