Tisk…
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53118.MDEA 12150 CZK
H53118.MD
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Bod tání: 104…109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235084
CAS číslo: 913835-27-5