Tisk…
4-Benzyloxy-2-chloro-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Varování
H27292.MDEA 5890 CZK
H27292.MD H27292.03
4-Benzyloxy-2-chloro-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
4-Benzyloxy-2-chloro-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₀BClN₂O₃
MW: 346,62 g/mol
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798267
CAS číslo: 1073354-22-9