Tisk…
Trithiocyanuric acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO140530050EA 567 CZK
ACRO140530050 ACRO140530250
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Vzorec: C₃H₃N₃S₃
MW: 177,27 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006052
CAS číslo: 638-16-4
EINECS: 211-322-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %