Tisk…
1-Naphthylacetamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B23986.36EA 12050 CZK
B23986.36 B23986.14 B23986.22
1-Naphthylacetamide ≥98%
1-Naphthylacetamide
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004047
CAS číslo: 86-86-2
EINECS: 201-704-2