Tisk…
4'-(Phenylethynyl)acetophenone ≥97%
A19370.06EA 3990 CZK
A19370.06
4'-(Phenylethynyl)acetophenone ≥97%
4'-(Phenylethynyl)acetophenone
Vzorec: C₁₆H₁₂O
Bod tání: 99…102 °C
MDL Number: MFCD00219774
CAS číslo: 1942-31-0