Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
44381.03EA
4910
CZK
44381.03
44381.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)
Vzorec:
C₁₈H₅₄LaN₃Si₆ MW: 620,06 g/mol Bod tání: 149…152 °C Bod vzplanutí: 2 °C (36 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00271009 CAS číslo: 175923-07-6 UN: 3396 ADR: 4.3,II |