Tisk…
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III) ≥98%
Nebezpečí
Ampuled under argon
39578.03EA 5190 CZK
39578.03 39578.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III)
Vzorec: C₁₈H₅₄N₃Si₆Y
MW: 570,06 g/mol
Bod varu: 105 °C (10^-4 mmHg) (subl.)
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210649
CAS číslo: 41836-28-6
UN: 3396
ADR: 4.3,II