Tisk…
Benzophenone-4-maleimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIALM9775-100MGEA 0 CZK
SIALM9775-100MG
Benzophenone-4-maleimide, Sigma-Aldrich®
Benzophenone-4-maleimide
Vzorec: C₁₇H₁₁NO₃
MW: 277,2700 g/mol
MDL Number: MFCD00079465
CAS číslo: 92944-71-3