trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A12095.22EA
9820
CZK
A12095.22
A12095.14
A12095.06
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Vzorec:
C₁₇H₁₄O MW: 234,30 g/mol Bod tání: 112…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004790 CAS číslo: 35225-79-7 |