Tisk…
Hesperetin, Supelco®
Dodavatel: Merck
H4125-10GEA 5210 CZK
H4125-10G H4125-1G
Hesperetin, Supelco®
Hesperetin
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,30 g/mol
MDL Number: MFCD00075646
CAS číslo: 520-33-2
EINECS: 208-290-2