Tisk…
(±)-Naringenin 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO139820100EA 4560 CZK
ACRO139820100
(±)-Naringenin 97%
(±)-Naringenin
Vzorec: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,25 g/mol
Bod tání: 247…254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006844
CAS číslo: 480-41-1
EINECS: 207-550-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 254 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %