Tisk…
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52902.MDEA 2230 CZK
H52902.MD
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₈H₁₆BNO₂
MW: 289,14 g/mol
Bod tání: 110…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798117
CAS číslo: 201802-67-7