Tisk…
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52936.03EA 8360 CZK
H52936.03 H52936.MD
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06 g/mol
Bod tání: 140…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659849
CAS číslo: 486422-59-7