4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL647209-5GEA
0
CZK
SIAL647209-5G
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₉H₁₅NO MW: 273,33 g/mol |
MDL Number:
MFCD00145131 CAS číslo: 4181-05-9 |