Tisk…
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL647209-5GEA 0 CZK
SIAL647209-5G
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Vzorec: C₁₉H₁₅NO
MW: 273,33 g/mol
MDL Number: MFCD00145131
CAS číslo: 4181-05-9