Tisk…
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR3443-1GEA 748 CZK
APOSOR3443-1G
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₃
MW: 184,39 g/mol
MDL Number: MFCD08689492
CAS číslo: 913835-76-4