Tisk…
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
MOLE30181991-25GEA 0 CZK
MOLE30181991-25G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂O₂
MW: 248,6700 g/mol
MDL Number: MFCD00007287
CAS číslo: 25781-92-4
EINECS: 247-261-9