5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
MOLE30181991-25GEA
0
CZK
MOLE30181991-25G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Vzorec:
C₁₂H₉ClN₂O₂ MW: 248,6700 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007287 CAS číslo: 25781-92-4 EINECS: 247-261-9 |