Tisk…
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17851.03EA 1700 CZK
L17851.03
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Bod tání: ∼ 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093051
CAS číslo: 248270-25-9
EINECS: 000-000-0