Tisk…
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17808.03EA 2170 CZK
L17808.03
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93
Bod tání: ∼ 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093074
CAS číslo: 374538-01-9
EINECS: 000-000-0