Tisk…
4-(Phenylazo)diphenylamine
MOLEM23320388EA 0 CZK
MOLEM23320388
4-(Phenylazo)diphenylamine
4-(Phenylazo)diphenylamine
Vzorec: C₁₈H₁₅N₃
MW: 273,34 g/mol
MDL Number: MFCD00003023
CAS číslo: 101-75-7
EINECS: 202-972-3