Tisk…
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L01322.03EA 1740 CZK
L01322.03 L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014895
CAS číslo: 101-70-2
EINECS: 202-968-1