Tisk…
4-Hydroxydiphenylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L18945.09EA 2150 CZK
L18945.09 L18945.00 L18945.18
4-Hydroxydiphenylamine 98%
4-Hydroxydiphenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Bod varu: 215…218 °C (12 mmHg)
Bod tání: 66…71 °C
Bod vzplanutí: 209 °C (408 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020142
CAS číslo: 122-37-2
EINECS: 204-538-9