2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL415340-5GEA
0
CZK
SIAL415340-5G
SIAL415340-1G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Vzorec:
C₈H₉BrClNO MW: 250,53 |
MDL Number:
MFCD00051998 CAS číslo: 5467-72-1 EINECS: 226-778-3 |