Tisk…
2-(tert-Butylamino)propiophenone hydrochloride
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0745.05EA 56120 CZK
PROOMM0745.05
2-(tert-Butylamino)propiophenone hydrochloride
2-(tert-Butylamino)propiophenone hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₂₀ClNO
CAS číslo: 63199-74-6