Tisk…
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL536148-25GEA 0 CZK
SIAL536148-25G
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204,0500 g/mol
MDL Number: MFCD00238535
CAS číslo: 37148-48-4
EINECS: 253-368-1