2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A12205.03EA
1900
CZK
A12205.03
A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Vzorec:
C₈H₉ClN₂O₃ MW: 216,62 g/mol Bod tání: 210…212 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051997 CAS číslo: 36765-84-1 UN: 1759 ADR: 8,III |