Tisk…
3',5'-Dinitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631299-1GEA 0 CZK
SIAL631299-1G SIAL631299-5G
3',5'-Dinitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dinitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆N₂O₅
MW: 210,14 g/mol
MDL Number: MFCD00631987
CAS číslo: 14401-75-3