Tisk…
2',3'-Dihydroxy-4'-methoxyacetophenone hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL711225-25GEA 3150 CZK
SIAL711225-25G
2',3'-Dihydroxy-4'-methoxyacetophenone hydrate, Sigma-Aldrich®
2',3'-Dihydroxy-4'-methoxyacetophenone hydrate
Vzorec: C₉H₁₀O₄·H₂O
MDL Number: MFCD00180772
CAS číslo: 708-53-2