Tisk…
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H54072.03EA 1250 CZK
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025072
CAS číslo: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0