Tisk…
2-Aminoazotoluene
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
J60574.36EA 2500 CZK
J60574.36 J60574.22
2-Aminoazotoluene
2-Aminoazotoluene
C.I. 11160
Vzorec: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007733
CAS číslo: 97-56-3
EINECS: 202-591-2