3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
L11166.06EA
3920
CZK
L11166.06
L11166.14
L11166.03
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃S MW: 224,28 g/mol Bod varu: 128 °C (0,01 mmHg) Hustota: 1,012 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041687 CAS číslo: 23418-85-1 EINECS: 000-000-0 |